2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111407-1G OR111407-250MG
APOSOR111407-1GEA 509 EUR
APOSOR111407-1G APOSOR111407-250MG
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392226
Núm. CAS: 1069114-80-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III