4-Oxo-6-phenyl-2-thiOxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111408-10G OR111408-1G OR111408-5G
APOSOR111408-10GEA 0 EUR
APOSOR111408-10G APOSOR111408-1G APOSOR111408-5G
4-Oxo-6-phenyl-2-thiOxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
4-Oxo-6-phenyl-2-thiOxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇N₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228595
Núm. CAS: 70638-52-7