2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR111438-1G OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA 284 EUR
APOSOR111438-1G APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₁ClO₄
MW: 230,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21606658
Núm. CAS: 6834-51-1