Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111455-1G OR111455-250MG
APOSOR111455-1GEA 306 EUR
APOSOR111455-1G APOSOR111455-250MG
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16693822
Núm. CAS: 13305-19-6