2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR111463-1G OR111463-5G
APOSOR111463-1GEA 0 EUR
APOSOR111463-1G APOSOR111463-5G
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19309611
Núm. CAS: 64788-55-2