N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR111490-1G OR111490-5G
APOSOR111490-1GEA 0 EUR
APOSOR111490-1G APOSOR111490-5G
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Formula: C₁₃H₉ClN₂O₃
MW: 276,675 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00430502
Núm. CAS: 2585-30-0