3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR111496-10G OR111496-1G OR111496-5G
APOSOR111496-10GEA 0 EUR
APOSOR111496-10G APOSOR111496-1G APOSOR111496-5G
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187810
Núm. CAS: 13788-94-8