6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111516-1G OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA 282 EUR
APOSOR111516-1G APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₉N₃O
MW: 163,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07385621
Núm. CAS: 511225-17-5