2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichloro-6,7-dimethyl-1,4-benzodiazine
OR11152-1G OR11152-10G
APOSOR11152-1GEA 27.7 EUR
APOSOR11152-1G APOSOR11152-10G
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00772734
Núm. CAS: 63810-80-0