2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 69.6 EUR
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00550438
Núm. CAS: 2403-53-4