5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR111544-1G OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA 0 EUR
APOSOR111544-1G APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19443226
Núm. CAS: 439578-97-9