Benzofuran-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR111564-1G OR111564-5G
APOSOR111564-1GEA 94.4 EUR
APOSOR111564-1G APOSOR111564-5G
Benzofuran-5-carbonitrile
Benzofuran-5-carbonitrile
Formula: C₉H₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664402
Núm. CAS: 79002-39-4