tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111575-1G OR111575-250MG
APOSOR111575-1GEA 284 EUR
APOSOR111575-1G APOSOR111575-250MG
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991871
Núm. CAS: 959137-72-5