(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111578-1G
OR111578-250MG
OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA
522
EUR
APOSOR111578-1G
APOSOR111578-250MG
APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Formula:
C₈H₆BrNO₅ MW: 276,041 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32066834 Núm. CAS: 38694-44-9 |