4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111580-1G OR111580-250MG
APOSOR111580-1GEA 0 EUR
APOSOR111580-1G APOSOR111580-250MG
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₃BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066835
Núm. CAS: 2391987-04-3