Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111585-1G
OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA
248
EUR
APOSOR111585-1G
APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Formula:
C₁₆H₂₁ClO₃ MW: 296,789 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13631000 Núm. CAS: 1011486-37-5 |