7-Iodo-1-benzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111589-1G
OR111589-250MG
APOSOR111589-1GEA
393
EUR
APOSOR111589-1G
APOSOR111589-250MG
7-Iodo-1-benzofuran
7-Iodo-1-benzofuran
Formula:
C₈H₅IO MW: 244,029 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20259048 Núm. CAS: 1388049-96-4 |