Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111593-1G OR111593-5G
APOSOR111593-1GEA 149 EUR
APOSOR111593-1G APOSOR111593-5G
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Formula: C₁₂H₁₃BrO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17964567
Núm. CAS: 34849-50-8