Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111594-1G OR111594-5G
APOSOR111594-1GEA 125 EUR
APOSOR111594-1G APOSOR111594-5G
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₃
MW: 284.106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454355
Núm. CAS: 328009-03-6