2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111602-1G
OR111602-5G
APOSOR111602-1GEA
248
EUR
APOSOR111602-1G
APOSOR111602-5G
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂O₂ MW: 233,091 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08273809 Núm. CAS: 99421-62-2 |