Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111613-1G OR111613-250MG
APOSOR111613-1GEA 314 EUR
APOSOR111613-1G APOSOR111613-250MG
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21609336
Núm. CAS: 2183997-56-8