5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
OR111619-1G OR111619-250MG
APOSOR111619-1GEA 364 EUR
APOSOR111619-1G APOSOR111619-250MG
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrCl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737839
Núm. CAS: 1805023-63-5