2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6,7-Dimethoxy-2,3-dimethylquinoxaline
OR11171-100MG OR11171-1G OR11171-250MG
APOSOR11171-100MGEA 79.9 EUR
APOSOR11171-100MG APOSOR11171-1G APOSOR11171-250MG
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218.252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038946
Núm. CAS: 32388-00-4