4-Hydroxy-7-methoxyindane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11192-1G OR11192-250MG
APOSOR11192-1GEA 383 EUR
APOSOR11192-1G APOSOR11192-250MG
4-Hydroxy-7-methoxyindane
4-Hydroxy-7-methoxyindane
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038952
Núm. CAS: 38998-04-8