Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: S-(+)-Methoprene, Prop-2-yl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
OR11200-25G OR11200-5G
APOSOR11200-25GEA 659 EUR
APOSOR11200-25G APOSOR11200-5G
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Formula: C₁₉H₃₄O₃
MW: 310,471 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00867612
Núm. CAS: 65733-16-6