1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11281-1G OR11281-250MG
APOSOR11281-1GEA 435 EUR
APOSOR11281-1G APOSOR11281-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 212…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038957
Núm. CAS: 105994-75-0