Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 89.9 EUR
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038959
Núm. CAS: 54796-47-3