4-Iodoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR11294-1G
OR11294-250MG
APOSOR11294-1GEA
98.6
EUR
APOSOR11294-1G
APOSOR11294-250MG
4-Iodoquinoline 97%
4-Iodoquinoline
Formula:
C₉H₆IN Pto. de fusión: 94…96 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07700252 Núm. CAS: 16560-43-3 |