Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 29 EUR
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico) 99%
Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico (ácido ferúlico)
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,18 g/mol
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004400
Núm. CAS: 1135-24-6
EINECS: 214-490-0