4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11356-1G OR11356-250MG
APOSOR11356-1GEA 140 EUR
APOSOR11356-1G APOSOR11356-250MG
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₈ClI
MW: 314.549 g/mol
Pto. de fusión: 147…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03931233
Núm. CAS: 60200-91-1