4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Iodophenoxy)toluene, 1-Iodo-4-(4-methylphenoxy)benzene
OR11364-1G
OR11364-250MG
APOSOR11364-1GEA
386
EUR
APOSOR11364-1G
APOSOR11364-250MG
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Formula:
C₁₃H₁₁IO MW: 310,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06796301 Núm. CAS: 1017793-91-7 |