6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Dihydro-6-hydroxy-4-oxoquinazoline
OR11423-1G
OR11423-25G
OR11423-5G
APOSOR11423-1GEA
43.5
EUR
APOSOR11423-1G
APOSOR11423-25G
APOSOR11423-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00804841 Núm. CAS: 16064-10-1 |