tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: tert-Butyl 4-bromobutyrate

OR11460-1G OR11460-25G OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formula: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223.107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179416
Núm. CAS: 110661-91-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR