4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-2-methyl-1H-imidazole
OR11462-1G OR11462-5G
APOSOR11462-1GEA 151 EUR
APOSOR11462-1G APOSOR11462-5G
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₈H₇ClN₄
MW: 194,621 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475881
Núm. CAS: 941294-31-1