4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-methyl-1H-imidazole
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 151 EUR
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₈H₇ClN₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475883
Núm. CAS: 941294-32-2