4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11468-1G OR11468-100MG
APOSOR11468-1GEA 174 EUR
APOSOR11468-1G APOSOR11468-100MG
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₇H₅ClN₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00297274
Núm. CAS: 114833-95-3