2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11510-1G OR11510-5G
APOSOR11510-1GEA 0 EUR
APOSOR11510-1G APOSOR11510-5G
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine
Formula: C₇H₅ClN₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800958
Núm. CAS: 642459-09-4