5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyano-2-methoxypyridine
OR11516-1G OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11516-1G APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂O
MW: 213.031 g/mol
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801047
Núm. CAS: 941294-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III