(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(tert-Butyl) 6-bromopyridine-3-carboxylate, tert-Butyl 6-bromonicotinate
OR11518-1G
OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA
174
EUR
APOSOR11518-1G
APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Formula:
C₁₀H₁₂BrNO₂ MW: 258,112 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09264580 Núm. CAS: 941294-58-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)