6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Bromo-2-chloro-3-methylphenylboronic acid, (6-Bromo-2-chloro-3-methylphenyl)boronic acid
OR11531-1G
OR11531-5G
OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA
72.5
EUR
APOSOR11531-1G
APOSOR11531-5G
APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Formula:
C₇H₇BBrClO₂ MW: 249,297 g/mol Pto. de fusión: 170…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09475910 Núm. CAS: 957120-28-4 |