3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-methylsulphonylpyridine, 5-Bromopyridin-3-yl methyl sulphone
OR11568-1G OR11568-5G
APOSOR11568-1GEA 72.5 EUR
APOSOR11568-1G APOSOR11568-5G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine
Formula: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,086 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801057
Núm. CAS: 445491-71-4