2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11597-1G
APOSOR11597-1GEA 63.8 EUR
APOSOR11597-1G
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Formula: C₁₇H₁₄Br₂O
MW: 394,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800926
Núm. CAS: 934269-17-7