1H-Pyrrole-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 179 EUR
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273121
Núm. CAS: 4551-72-8