4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromophenyl)(morpholin-4-yl)methanone, (4-Bromophenyl)(morpholino)methanone
OR11622-5G OR11622-1G
APOSOR11622-5GEA 127 EUR
APOSOR11622-5G APOSOR11622-1G
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270.122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00447938
Núm. CAS: 127580-92-1