5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11693-1G OR11693-250MG OR11693-5G
APOSOR11693-1GEA 177 EUR
APOSOR11693-1G APOSOR11693-250MG APOSOR11693-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800892
Núm. CAS: 957062-53-2