4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solución 65% in toluene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, 1-Chloro-3-(morpholin-4-yl)propane hydrochloride
OR11729-1G
OR11729-5G
APOSOR11729-1GEA
116
EUR
APOSOR11729-1G
APOSOR11729-5G
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solución 65% in toluene
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₄ClNO·ClH MW: 200,106 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035333 Núm. CAS: 57616-74-7 EINECS: 260-851-0 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |