4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11927-1G OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-1GEA 0 EUR
APOSOR11927-1G APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194119
Núm. CAS: 153435-81-5