4-Aminopirimidina-2-tiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
OR1193T-1G OR1193T-250MG
APOSOR1193T-1GEA 87 EUR
APOSOR1193T-1G APOSOR1193T-250MG
4-Aminopirimidina-2-tiol
4-Aminopirimidina-2-tiol
Formula: C₄H₅N₃S
MW: 127,1676 g/mol
Pto. de fusión: 273…277 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006075
Núm. CAS: 139424-17-2