4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxyphenyl mesylate, 4-[(Methylsulphonyl)oxy]anisole
OR11951-25G OR11951-5G
APOSOR11951-25GEA 789 EUR
APOSOR11951-25G APOSOR11951-5G
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
4-Methoxyphenyl methylsulphonate
Formula: C₈H₁₀O₄S
MW: 202,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01231360
Núm. CAS: 19013-30-0