5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11958-1G OR11958-250MG
APOSOR11958-1GEA 105 EUR
APOSOR11958-1G APOSOR11958-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Formula: C₅H₅BrN₄O₂
MW: 233,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801053
Núm. CAS: 15862-42-7